Masterflex® L/S® Sanitary Fitting Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 16; 5 ft
MFLX96102-16
- Catalog No:
- MFLX96102-16
- MFLX96102-35
- MFLX96103-36
- MFLX96102-36
- MFLX96103-13
- MFLX96102-25
- MFLX96102-15
- MFLX96102-14
- MFLX96103-14
- MFLX96102-13
- MFLX96103-15
- MFLX96103-16
- MFLX96103-17
- MFLX96102-17
- MFLX96103-18
- MFLX96102-18
- MFLX96103-24
- MFLX96102-24
- MFLX96103-25
- Model:
- 96102-16
- 96102-35
- 96103-36
- 96102-36
- 96103-13
- 96102-25
- 96102-15
- 96102-14
- 96103-14
- 96102-13
- 96103-15
- 96103-16
- 96103-17
- 96102-17
- 96103-18
- 96102-18
- 96103-24
- 96102-24
- 96103-25
- Length per pack:
- 1,5 m (5 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- 1,5 m (5 ft.)
- 3 m (10 ft.)
- Max. pressure:
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 1,4 bar (20 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 1 bar (15 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,7 bar (40 psi)
- 2,4 bar (35 psi)
- Min. temperature:
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- –51 °C (–60 °F)
- Max. temperature:
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- 132 °C (270 °F)
- Min. temperature (dynamic):
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- –20 °C (–4 °F)
- Max. temperature (dynamic):
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- 100 °C (212 °F)
- Max. vacuum:
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- 610 mm Hg (24" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 510 mm Hg (20" Hg)
- 510 mm Hg (20" Hg)
- 510 mm Hg (20" Hg)
- 510 mm Hg (20" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- 660 mm Hg (26" Hg)
- Pump series:
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- L/S
- Regulatory approvals:
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation:
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Sterilisation method autoclave:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method EtO:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Sterilisation method gamma:
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Yes
- Suction lift H₂O:
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,3 m (27 ft.)
- 8,3 m (27 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 6,7 m (22 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- 8,8 m (29 ft.)
- Warranty:
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
- Out of box
1/2" mini-clamp sanitary fittings are molded onto each end of the assembly for easy implementation into your high-purity system.
- Genuine Masterflex® tubing undergoes robust testing to provide optimal performance / pump life hours with peristaltic pump equipment
- Precision extruded to tight tolerances for high repeatability, accuracy and reproducibility
- Single-use custom lengths and configurations available to minimise downtime
- Unique packaging options include packs, cases, and spools for customer-friendly ordering and delivery
Applications: Cell and tissue culture work, pharmaceutical, light-sensitive samples
Characteristics: Nontoxic, nonhemolytic, extremely low permeability, resists acids, bases, and oxidizing agents; heat-sealable, bondable, formable, opaque beige
Requires sanitary gaskets for both connections to ensure quality seal
For custom tubing lengths and configurations, please contact us. We can provide the tubing type, length, and quantity you need.
- Maximum Flow Rate:480 ml/min
- Tubing int.Ø:3,10 mm (0,122")
- Max. pressure:2,7 bar (40 psi)
- Max. temperature:132 °C (270 °F)
- Pump series:L/S
- Description:L/S® Sanitary Fitting Precision Pump Tubing Assembly, PharMed® BPT, L/S 16; 5 ft
- Seq:04
- Environmentally Preferable:
- Model:96102-16
- Length per pack:1,5 m (5 ft.)
- Max. temperature (dynamic):100 °C (212 °F)
- Min. temperature (dynamic):–20 °C (–4 °F)
- Regulatory approvals:European Pharmacopoeia;FDA;Non-DEHP;RoHS;USP
- Sterilisation method autoclave:Yes
- Sterilisation method EtO:Yes
- Sterilisation method gamma:Yes
- Suction lift H₂O:8,8 m (29 ft.)
- Min. temperature:–51 °C (–60 °F)
- Max. vacuum:660 mm Hg (26" Hg)
- Sterilisation:Autoclave, Ethylene Oxide, Gamma Irradiation up to 2,5 Mrad
- Warranty:Out of box
- Tubing material:PharMed® BPT
- Pk:5 Feet
- Hose barb size:0,125"
- L/S Masterflex tubing size:16