Would you like to log in again?
OHAUS® MB23 und MB25 Feuchtebestimmer
OHAUS® MB23 und MB25 Feuchtebestimmer
VALID UNTIL: 31/12/2017
Schnell, einfach und kostengünstig für routinemäßige Feuchtigkeitsanalyse
Hochwertige Ausführung mit einem kompakten Design bietet zuverlässige und genaue Ergebnisse.
  • Infrarot (MB23)- oder Halogen (MB25)-Heizelement mit einer Ablesbarkeit von 0,1% oder 0,05%
  • Kompakt und leicht zu reinigen, ideal für häufige Verwendung mit einer Vielzahl von Proben
  • Helles hintergrundbeleuchtetes LCD-Display und einfacher Einrichtung mit einem Knopfdruck und schneller Menünavigation
  • Auswahl der angezeigten Ergebnisse in % Feuchte, % Trockensubstanz oder Gewicht (g) mit Temperatur und Zeit
  • Robustes ABS-Gehäuse, Probenschale und Probenhalter aus Metall mit Schutzabdeckung als Standard
Model Heating element Capacity x readability Temperature range (°C) Drying time Cat. No. Promo price Quantity
MB23 Infrared 110x0,01 g / 0,1% 50...160 in 5 °C increments Manual, automatic or timed 611-3869E
MB25 Halogen 110x0,005 g / 0,05% 50...160 in 5 °C increments Manual, automatic or timed 611-3870E