Would you like to log in again?
Jaarlijkse controle veiligheidskasten [NL]
Jaarlijkse controle veiligheidskasten [NL]
Een periodieke veiligheidstechnische controle waarborgt een duurzaam en veilig gebruik van uw veiligheidskasten voor jarenlang onbezorgd gebruik. VWR Technical Service kan dit voor u verzorgen, uitgevoerd door een gekwalificeerde engineer.
Wij kunnen voor U de periodieke veiligheidstechnische controle op meerdere merken en typen uitvoeren waaronder oa. Asecos, Dupa, Vinitex, etc.
De jaarlijkse veiligheidstechnische controle bevat de volgende onderdelen:
Optische controle:
  • Controle algemene toestand veiligheidskast
  • Controle op beschadigingen – binnen en buiten
  • Controleren van smeltveiligheid (thermostaat, smeltlood, etc.)
  • Controleren op corrosie en beschadigingen van de legborden en dragers
  • Controleren op corrosie en beschadigingen van de opvangbak
  • Controleren op aanwezigheid van juiste markeringen en merken
  • Controleren op aanwezigheid van de brandkleppen in af- en toevoerkanaal
Functionele controle:
  • Controleren automatisch sluiten van de deur(en)
  • Controle van de deursluitsnelheid en volgorde
  • Controleren van deurvastzet inrichting (indien aanwezig)
  • Meten afzuigcapaciteit in afzuigkanaal (indien aanwezig)
  • Oliën van alle bewegende onderdelen
  • Uitwerken van een controlerapport en veiligheidskast voorzien van een controle sticker
Het uitvoeren van eventueel noodzakelijke reparaties buiten de veiligheidstechnische controle kan VWR uiteraard ook voor u verzorgen.