Would you like to log in again?
Renrumsskor och renrumsstövlar
In cleanroom environments it is necessary to minimise the risk of accidents to personnel by slipping and also to prevent faults and downtime caused by the discharge of static electricity.
The correct footwear is necessary in addition to the installed plant, floor areas and garment.
Shoes and Boots
Skor och stövlar används i många timmar varje dag och måste vara säkra (för personal och processer) och bekväma.
Det finns olika typer av skydd- och arbetsskor som är utformade i enlighet med följande europeiska standarder:
EN 61340-5-1: Skydd av komponenter som är känsliga för elektrostatiska laddningar/övergripande krav
EN 4843-100: Krav på halksäkerhet
EN ISO 20344: Krav och testmetoder
EN ISO 20345: Specifikation för skyddsskor
EN ISO 20346: Specifikation för arbetsskor med tåhätta
EN ISO 20347: Specifikation för arbetsskor
Vattentäta skor eller stövlar bör användas överallt där det förekommer stora mängder vätska. PU-träskor eller mikrofiberskor som kan rengöras och desinficeras bör användas. I situationer där det är nödvändigt att begränsa eller förhindra elektrostatiska laddningar är det viktigt att bära antistatiska eller ESD-skyddade skor eller stövlar.
For further Information
Supplier catalogues are available on request.